주요 문서
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
동의어(들):
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
221-087-3
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
bp
110 °C/20 hPa
전이 온도
flash point 94 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup