주요 문서
8.03211
Sigma-Aldrich
Decanal
for synthesis
동의어(들):
Decanal, Capraldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩100,282
₩100,282
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩100,282
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
203-957-4
₩100,282
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
200 °C
효능
3096 mg/kg LD50, oral (Rat)
4183 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
7 °C
전이 온도
flash point 87 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.829
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup