주요 문서
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
동의어(들):
Biphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-163-5
NACRES:
NA.22
제품 8.03090은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
570 °C
효능
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-3.4 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
전이 온도
flash point 113 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup