주요 문서
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
171.46
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
230-224-6
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
157-159 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup