Merck
다음으로 건너뛰기
8.02453
4-Chlorobenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
4-Chlorobenzaldehyde
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
250 g
예상 입고일2026년 6월 12일재고 수량 조회Songdo warehouse
₩52,476
1 kg
예상 입고일2026년 6월 12일재고 수량 조회Songdo warehouse
₩159,863
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClO
CAS 번호:
Molecular Weight:
140.57
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-247-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
₩52,476
예상 입고일2026년 6월 12일세부사항
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
302 °C
potency
840 mg/kg LD50, oral (Rat), 5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
216.3 °C/1013.25 hPa
mp
47.1 °C
transition temp
flash point 92 °C
solubility
919 g/L
density
1.19 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
8.202768.204338.41713
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥91.0% (HPLC)
solubility
919 g/L
solubility
1.8 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
47.1 °C
mp
10 °C
mp
68-71 °C
mp
183 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
liquid
form
crystals
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorobenzaldehyde
signalword
Warning
pictograms
Exclamation markEnvironment
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup