주요 문서
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
2,4-Dichlorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩57,348
500 G
₩199,651
₩57,348
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩57,348
500 G
₩199,651
About This Item
Linear Formula:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
175.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
212-861-1
NACRES:
NA.22
₩57,348
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
440 °C
효능
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
68-71 °C
전이 온도
flash point 135 °C
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI key
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
275.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
135 °C - closed cup