주요 문서
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
동의어(들):
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
248-666-3
제품 8.00610은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
autoignition temp.
355 °C
효능
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
전이 온도
flash point 101 °C
solubility
107 g/L
density
1.029 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(CO)C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI key
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
213.8 °F
Flash Point (°C)
101 °C