주요 문서
8.00589
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
동의어(들):
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
292-094-7
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
liquid
mp
-25 °C
전이 온도
flash point 105 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F
Flash Point (°C)
105 °C