주요 문서
78007BC
Millipore
MVP ICON® Battery Assy (for 78002 ICON)
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩58,000
₩58,000
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩58,000
About This Item
UNSPSC 코드:
26111710
₩58,000
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
추가 정보 요청
Quality Level
제품 라인
MVP ICON®
제조업체/상표
MVP ICON®
응용 분야
food and beverages
호환성
MVP ICON® for 78002 ICON
일반 설명
MVP ICON® Battery Assembly (for 78002 Version Instruments).
SPECIFICATIONS:
Lithium ion cylinder assembly, 3.6V, 2900 mAh, 10.44 Wh
애플리케이션
For use in replacing the existing MVP ICON® Battery used in 78002 Version Instruments.
포장
Plast re-sealable bubble wrap bag
법적 정보
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable