주요 문서
6701
Millipore
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt
동의어(들):
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt, UTP, 3Na
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2O15P3 · 3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
550.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352208
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
water: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/p-4/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PGAVKCOVUIYSFO-XVFCMESISA-J
일반 설명
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup