U6625
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate
from yeast, Type III, ≥96%
동의어(들):
UTP Na3
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
yeast
유형
Type III
분석
≥96%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.