658552
AG 1478
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, highly potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase versus HER2-neu and platelet-derived growth factor receptor kinase.
동의어(들):
AG 1478, 4-(3-Chloroanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
크기 선택
₩274,761
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩274,761
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
pale yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI key
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Epidermal growth factor receptor kinase
경고
제조 메모
재구성
기타 정보
Liu, W., et al. 1999. J. Cell Sci.112, 2409.
Eguchi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 8890.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.48, 659.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3