616373
Tpl2 Kinase Inhibitor
The Tpl2 Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 871307-18-5, controls the biological activity of Tpl2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
Tpl2 Kinase Inhibitor, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-(pyridin-3-yl-methylamino)-3-cyano-[1,7]-naphthyridine
크기 선택
₩313,229
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩313,229
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)Nc2c3c(ncc2C#N)cnc(c3)NCc4cnccc4)Cl
InChI
1S/C21H14ClFN6/c22-17-6-15(3-4-18(17)23)29-21-14(8-24)11-26-19-12-28-20(7-16(19)21)27-10-13-2-1-5-25-9-13/h1-7,9,11-12H,10H2,(H,26,29)(H,27,28)
InChI key
NMEUKWOOQOHUNA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Tpl2 Kinase
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2