주요 문서
614305
Sigma-Aldrich
TLR1/TLR2 Antagonist
동의어(들):
3,4,6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, 6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, hexyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable