주요 문서
5.89581
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
anhydrous, 99.8%, contains 15-150 ppm amylene as stabilizer
동의어(들):
Methylene chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH2Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
bp:
39.8-40 °C (lit.)
vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
분석
99.8%
autoignition temp.
1223 °F
포함
15-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash