주요 문서
5.89576
Sigma-Aldrich
Pentane
Pentane
≥99%, anhydrous
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.15
Beilstein:
969132
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
35-36 °C (lit.)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.48 (vs air)
분석
≥99%
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. PAKISTAN
    • 상품평 1
    • 투표 0
    별 5개 중 4개입니다.
    kindly add country of origin of current stock lot. its convenient for us to before ordering.
    Google로 번역
    도움이 되었습니까?
    1. Sigma-Aldrich Corporation의 답변:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.