양식
tablet
구성
(mixture of troclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
포장
pkg of 24 tablets
재고 정보
available only in USA and Canada
저장 조건
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
높이
10.2 cm (4 in.)
호환성
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs™ Essential
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
프로토콜
Milli-Q® SQ 2Series 실험용 정제수 시스템에 대한 지침 영상을 보고 사용자 설명서를 다운로드하십시오. 즉시 설치하여 사용할 수 있습니다. 시스템, 액세서리, 카트리지 및 서비스를 온라인으로 구매하십시오.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
관련 콘텐츠
초순수에 대한 새로운 방식에 대해 알아보세요. 이제 플러그가 있는 모든 실험실 벤치에서 18.2 MΩ∙cm 초순수를 신선하게 채수할 수 있습니다. 견고한 품질. 간편함. 컴팩트. 확장성. 친환경 대체 제품. 온라인 구매.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.