주요 문서
55714
Millipore
Ribonucleic Acid, Yeast
동의어(들):
Ribonucleic Acid, Yeast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352208
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
Quality Level
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white to off-white
solubility
soluble (1N NaOH (5%))
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
일반 설명
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
기타 정보
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1