555562
Rho Kinase Inhibitor XIII, RKI-1447
동의어(들):
Rho Kinase Inhibitor XIII, RKI-1447, 1-(3-Hydroxybenzyl)-3-(4-(pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)urea, Methanesulfonate, ROCK Inhibitor XIII, 1-(3-Hydroxybenzyl)-3-(4-(pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)urea, Mesylate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
yellow-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Rho kinases 1 & 2
포장
경고
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable