5.31042
ICI 182,780
≥98% (HPLC), powder, GPR30 agonist, Calbiochem®
동의어(들):
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780, GPR30 Agonist, ICI 182,780, ICI 182780, ICI182780
About This Item
추천 제품
제품명
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780,
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)CCC[S](=O)CCCCCCCCC[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)O)(CC[C@@H]2c4c(cc(cc4)O)C1)C
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
InChI key
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
일반 설명
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
생화학적/생리학적 작용
ER
GPR30
경고
재구성
기타 정보
Dauvois, S., et al. 1993. J. Cell. Sci.106, 1377.
Howell, A., et al. 1995. The Lancet.8941, 29.
Robertson, J.F., et al. 2001. J. Steroid Biochem. Mol Biol.79, 209.
법적 정보
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3