516705
o-Phenanthroline
A metal chelating agent that prevents the induction of chromosomal aberrations in streptozotocin-treated cells.
동의어(들):
o-Phenanthroline, 1,10-Phenanthroline Monohydrate
크기 선택
₩131,443
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩131,443
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추천 제품
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 7214
분석
≥99% (titration)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white to cream
solubility
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
water: 3 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Metalloprotease inhibitor
포장
경고
기타 정보
Bolzan, A.D., et al. 2000. Mutat. Res.447, 221.
Wang, Y., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33043.
Harayama, T., et al. 1999. Jpn. J. Can. Res.90, 942.
Krane, S.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28509.
Uhm, J.H., et al. 1996. Clin. Exp. Metastasis14, 421.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable