분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
water: 10 mM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2c3c(c1)C[C@H]4N(C[C@@H](C=C4c3ccc2)C(=O)N[C@H](CO)CC)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
InChI key
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
5-HT
경고
재구성
기타 정보
IUHPAR Database 2013.
Shad, K.F., Saeed, S.A. 2007. Exp. Brain Res.183, 411.
Knight, A.R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Saxena, P.R and Lawang, A. 1985. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther.277, 235.
Colpaert, F. C. et al. 1979. Eur. J. Pharmacol.58, 505.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable