추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methysergide
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@H](CC)CO)c34
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
InChI key
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터