506174
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L
동의어(들):
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L, (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2 R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one), (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one)
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Koeberle, S.C., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.8, 141.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable