5.05206
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin
동의어(들):
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin, (E)-5-((2,5-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-1H-pyrrol-3-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one, PDSP 22594, Transient Receptor Potential A1 Ion Channel Activator I, TrpA1 Channel Activator I
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
효능
2 μM EC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S1C(=S)NC(=O)C1=Cc2c([n](c(c2)C)c3cnccc3)C
InChI
1S/C15H13N3OS2/c1-9-6-11(7-13-14(19)17-15(20)21-13)10(2)18(9)12-4-3-5-16-8-12/h3-8H,1-2H3,(H,17,19,20)
InChI key
YISGMOZSGOGYOU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
TrpA1
포장
경고
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable