W509531
Methyl palmitate
≥97%
동의어(들):
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Cocos nucifera
palm oil
synthetic
Quality Level
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
tree nuts
감각 수용성의
waxy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113.0 °C - closed cup