5.04844
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt
동의어(들):
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt, 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carbo-xylic acid sodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
효능
0.56 μM IC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
water: 100 mM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].Clc1cc2[nH]c(c[c](c2cc1)=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H6ClNO3.Na/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13;/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
IFZYIORLNGNLEI-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
NMDA receptors
경고
재구성
기타 정보
Kretschmer, D., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.280, 37.
Bartlett, D., et al. 1999. Neuropharmacol.37, 839.
Moroni, F., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.199, 32.
Stone, W., et al. 2012. FEBS J.279, 1386.
Vécsei, L., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Disc.12, 64.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable