주요 문서
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
동의어(들):
30% Liquid Sampling Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141801
NACRES:
NA.28
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
양식
liquid
Quality Level
포장
pkg of 4 × 50 mL
기원
USA origin
농도
30% BSA
기술
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
81070N, 81077N, 81177N, 820464
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3