주요 문서
4.90001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
동의어(들):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11F18N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
556.17
UNSPSC 코드:
12352107
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
liquid
mp
-1 °C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable