문서
PH000041
2,5,7,8-TETRAMETHYL-2-(4,8,12-TRIMETHYLTRIDECYL)-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-6-YL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H52O3
CAS Number:
Molecular Weight:
472.76
MDL number:
기타 정보