분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white
solubility
PBS, pH 7.4: 100 mg/mL
10 mM NaOH: soluble
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h11H,1-6H2/p+2
InChI key
HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-P
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
경고
재구성
기타 정보
Shibuta, S., et al. 1995. Neurosci. Lett. 187, 103.
Shimaoka, M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 209, 519.
Diodati, J.G., et al. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol. 22, 287.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58,1472.
법적 정보
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13