475957
c-Myc Inhibitor II
The c-Myc Inhibitor II, also referenced under CAS 413611-93-5, controls the biological activity of c-Myc.
동의어(들):
c-Myc Inhibitor II, 7-Nitro-N-(2-phenylphenyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, Biphenyl-2-yl-(7-nitrobenzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine, 10074-G5
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
deep orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C18H12N4O3/c23-22(24)16-11-10-15(17-18(16)21-25-20-17)19-14-9-5-4-8-13(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,19H
InChI key
KMJPYSQOCBYMCF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Yin, X., et al. 2003. Oncogene22, 6151.
Sold under license of U.S. Patent 7,026,343.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable