분석
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
양식
liquid
특이 활성도
≥600 mU/mg protein
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
aqueous buffer: soluble
외래 활성
other MMP activity, none detected
배송 상태
wet ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
포장
경고
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
재구성
기타 정보
Morgunova, E., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 7414.
Kolkenbrock, H., et al. 1997. Biol. Chem. 378, 71.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable