434625
Leukotriene B₄
≥97% (HPLC), oil, proinflammatory agent, Calbiochem®
동의어(들):
Leukotriene B4, LTB₄, 5(S),12(R)-Dihydroxy-6- cis-8- trans-10- trans-14- cis-eicosatetraenoic Acid
About This Item
추천 제품
제품명
Leukotriene B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
oil
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
clear
solubility
ethanol: soluble
배송 상태
wet ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
OC(CCCC(=O)O)\C=C\C=C\C=C\C(O)C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChI key
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Polymorphonuclear leukocytes
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2