분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
crystalline solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white
solubility
water: 4 mg/mL
DMSO: 40 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.S(CCc1ccc(cc1)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Na+/Ca2+ exchangers
경고
재구성
기타 정보
Uetani, T., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 47491.
Iwamoto, T., et al. 2001. Mol. Pharmacol.59, 524.
Pintado, A.J., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 1893.
Sobolevsky, A.I., and Khodorov, B.I. 1999. Neuropharmacology38, 1235.
Iwamoto, T., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 22391.
Watano, T., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.119, 555.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable