420204-M
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VII, GSK-J1
동의어(들):
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VII, GSK-J1, JHDM Inhibitor II, 3-(6-(4,5-Dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ylamino)propanoic acid
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N3(CCc4c(cccc4)CC3)c1nc(nc(c1)NCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C22H23N5O2/c28-21(29)8-12-24-19-15-20(26-22(25-19)18-7-3-4-11-23-18)27-13-9-16-5-1-2-6-17(16)10-14-27/h1-7,11,15H,8-10,12-14H2,(H,28,29)(H,24,25,26)
InChI key
AVZCPICCWKMZDT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
H3K27me3 demethylases JMJD3 & UTX
경고
재구성
기타 정보
Kruidenier, L., et al. 2014. Nature514, E2.
Kruidenier, L., et al. 2012. Nature488, 404.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable