₩133,371
예상 입고일2025년 2월 06일세부사항
추천 제품
제품명
3-Isobutyl-1-methylxanthine, A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC₅₀ = 2-50 µM).
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mM
methanol: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]1(c2nc[nH]c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
cAMP and cGMP phosphodiesterases
경고
제조 메모
재구성
기타 정보
Morgan, A.J., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2373.
Scamps, F., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 244, 119.
Turner, N.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 108, 876.
Tamura, T., et al. 1991. J. Gen. Physiol. 98, 95.
Beavo, J.A., and Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
Russell, T.R. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4451.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable