407602
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor
InSolution, ≥98%
동의어(들):
InSolution Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor, N-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-nitrobenzamide, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
크기 선택
₩212,846
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩212,846
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)Nc2[n](c4c(n2)cccc4)CCN3CCOCC3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChI key
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
IRAK-1/4
포장
경고
재구성
기타 정보
Bhattacharyya, S., et al. 2007. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.293, G429.
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)