문서
F9272
SAFC
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
형태
buffered aqueous solution
Quality Level
특이 활성도
≥0.4 units/mg protein
포장
vial of 0.004 unit
UniProt 수납 번호
외래 활성
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... FUCA1(2517)
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Releases α-1,2-fucose from the non-reducing end of complex carbohydrates.
단위 정의
One unit will release 1.0 μmole of fucose from 2′-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37°C
물리적 형태
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable