주요 문서
40-50015
Millipore
Sheath Fluid, 20L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
포장
pkg of 20 L
제조업체/상표
Milliplex®
기술
multiplexing: suitable
배송 상태
ambient
일반 설명
The FLEXMAP 3D, Luminex 100, and Luminex 200 Instruments require sheath fluid to serve as the delivery medium to transport the sample to the instrument′s optics.
애플리케이션
For use with FlexMAP 3D System, Luminex 200 System, and Luminex 100 System
결합
Replaces: This product replaces catalog #SHEATHFLUID.
Replacement information: 40-50015 has been replaced with 40-50021.
법적 정보
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable