400036
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117
The Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117 controls the biological activity of Glucose Transporter.
동의어(들):
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117, 3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), GLUT Inhibitor IV, WZB117
크기 선택
₩357,179
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩357,179
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
protect from light
색상
white
solubility
ethanol: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)OC(=O)c3cc(ccc3)O)OC(=O)c2cc(ccc2)O
InChI key
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Glut1
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable