주요 문서
369080
Millipore
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
동의어(들):
Guanidinium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩198,128
1 KG
₩701,771
₩198,128
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩198,128
1 KG
₩701,771
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH5N3 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
59.07 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.25
₩198,128
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
Molecular Biology
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 4562
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
ethanol: soluble
water: soluble
흡수
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
경고
Toxicity: Harmful (C)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable