137272
Guanidine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
Guanidine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
크기 선택
₩426,400
크기 선택
About This Item
₩426,400
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
불순물
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
180-185 °C (lit.)
solubility
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
1.3 g/cm3 (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)