주요 문서
3455
Millipore
D-Galactose
An aldo hexose.
동의어(들):
D-Galactose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩124,338
₩124,338
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩124,338
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.79
₩124,338
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable