Merck
137129
SAFC
Galactose, plant-derived
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
의약품 제조
동의어(들):
D-(+)-Galactose, Galactose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩1,149,900
1 KG
₩3,844,700
10 KG
₩22,974,700
25 KG
₩47,870,600
₩1,149,900
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩1,149,900
1 KG
₩3,844,700
10 KG
₩22,974,700
25 KG
₩47,870,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
Beilstein:
1724619
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
₩1,149,900
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
생물학적 소스
plant
Quality Level
Agency
NF
Ph. Eur.
양식
powder
포장
pkg of 100g (1371290100)
pkg of 10kg (1371299010)
pkg of 1kg (1371291000)
pkg of 25kg (1371299025)
mp
168-170 °C (lit.)
저장 온도
2-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.