주요 문서
284-M
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Chloride
Harleco®, suitable for histology
동의어(들):
Methylthioninium chloride, Swiss Blue, Basic Blue 9, Methylene blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18ClN3S
CAS Number:
Molecular Weight:
319.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
EC 인덱스 번호:
200-515-2
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
Quality Level
제조업체/상표
Harleco®
mp
190.01 °C
λmax
663-667 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
10-30°C
SMILES string
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
HARLECO® For histological and bacteriological staining
HARLECO® Methylene Blue
284-12 25g Glass Bottle
애플리케이션
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for histological and bacteriological staining and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® For histological and bacteriological staining
법적 정보
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2