260585
5′-Deoxy-5′-methylthioadenosine
≥98% (HPLC), solid, MTAP substrate, Calbiochem®
동의어(들):
5′-Deoxy-5′-methylthioadenosine, MTA, MeSAdo
크기 선택
₩213,353
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
크기 선택
About This Item
₩213,353
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
추천 제품
제품명
5′-Deoxy-5′-methylthioadenosine, A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive naturally-occurring co-product of polyamine biosynthesis that acts as an endogenous substrate of methylthioadenosine phosphorylase (MTAP).
Quality Level
설명
RTECS - AU7410000
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
DMF: 25 mg/mL
DMSO: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
S(CC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
WUUGFSXJNOTRMR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
protein carboxymethyltranferase
FGF-2receptor tyrosine kinase activity
포장
경고
재구성
기타 정보
Smalheiser, N.R. 1998. Brain Res. Dev. Brain Res.51, 53.
Joy, A., et al. 1997. Oncogene14, 171.
Riscoe, M.K., et al. 1984. Biochem. Pharmacol.33, 3639.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable