주요 문서
M0627
Sigma-Aldrich
7-Methylguanosine
≥90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩102,820
100 MG
₩240,048
250 MG
₩477,761
₩102,820
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩102,820
100 MG
₩240,048
250 MG
₩477,761
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15N5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
297.27
Beilstein:
3713683
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
₩102,820
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
synthetic
분석
≥90%
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OGHAROSJZRTIOK-KQYNXXCUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
7-Methylguanosine structure is also referred to as a cap. It is located on the 5′ end of the cytoplasmic mRNA.[1]
애플리케이션
7-Methylguanosine has been used in the removal of residual phosphates from pre rigor solution, phosphate mop system and phosphorous standard solution.[2][3][4]
생화학적/생리학적 작용
7-Methylguanosine is involved in the processing of a cap-dependent translational process of mRNA. It is also involved in protecting the mRNA from degradation due to ribonucleases and mediate nuclear export. 7-Methylguanosine also permits the recruitment of ribosome.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)