219380
Cefotaxime sodium salt
Potent β-lactamase-resistant antibiotic of cephalosporin class. Active against Gram-positive and Gram-negative organisms, including Gram-negative anaerobes. Inhibits cell wall synthesis.
동의어(들):
7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)glyoxylamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 7²-(Z)-(O-methyloxime) Acetate, Na, Cefotaxim sodium salt
About This Item
추천 제품
분석
≥91% dry basis (HPLC)
양식
crystalline solid
광학 활성
[α]/D +58 to +64°, c = 1 in H2O
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white
solubility
water: 250 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Vallee, F., and LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother. 35, 2057.
경고
재구성
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable