분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C31H24Cl6N2O.Cl/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,30-31H,17-19H2;
InChI key
LBFGPQFQXRJXDI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
brain calmodulin-dependent phosphodiesterase
주의사항
경고
재구성
기타 정보
Nakazawa, K., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 137.
Yuasa, T., and Muto, S. 1992. Arch. Biochem. Biophys.296, 175.
Ichikawa, M., et al. 1991. J. Membrane Biol.120, 211.
Silver, P.J., et al. 1989. Cardiovasc. Drug Ther. 3, 675.
Anderson, K.W., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 11487.
Gietzen, L., et al. 1982. Biochem. J. 207, 541.
Van Belle, H. 1981. Cell Calcium2, 483.
Levin, R.N., and Weiss, B. 1979. J. Pharmacol. Exp. Therap.208, 454.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable